Learn More
Quickfit™ Vakuumvorstoß
Click to view available options
Höhe (metrisch):
110mm
140mm
140 mm
150 mm
165mm
Konusgröße:
14/23
19/26
24/29
29/32
Anzahl Standard-Konusverbindungen:
19/26
24/29
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
Liefern Sie Flüssigkeiten zwischen Glasbehältern unter Vakuum.Der QuickFit™ Vakuumempfänger-Adapter wird mit einem Seitenarm geliefert, der eine einfache Befestigung an der Vakuumversorgung ermöglicht.
- Förderschaft im Konus
- Mit Seitenarm zum Anschluss an eine Vakuumpumpe
- Einfacher Anschluss an flexible Schläuche über abnehmbaren Schraubgewindeanschluss aus Kunststoff
Spezifikation
Spezifikation
| Konusgröße | 19/26 |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | Flexible Schläuche |
| Höhe (angloamerikanisch) | 5,51in. |
| Höhe (metrisch) | 140 mm |
| Enthält | Abnehmbarer Schraubengewinde-Anschluss aus Kunststoff, Zuführsystem, seitlich |
| Material | Borosilikatglas |
| Produkttyp | Winkliger Vakuum-Empfängeradapter |
| Anzahl Standard-Konusverbindungen | 19/26 |