Learn More
Quickfit™ Vakuumvorstoß
Artikelnummer. 11302105
Click to view available options
Höhe (metrisch):
110mm
140mm
140 mm
150 mm
165mm
Konusgröße:
14/23
19/26
24/29
29/32
Anzahl Standard-Konusverbindungen:
19/26
24/29
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 11302105
Marke: Quickfit RA3/33/SC
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Liefern Sie Flüssigkeiten zwischen Glasbehältern unter Vakuum. Der QuickFit™ Vakuumempfänger-Adapter wird mit einem Seitenarm geliefert, der eine einfache Befestigung an der Vakuumversorgung ermöglicht.
Liefern Sie Flüssigkeiten zwischen Glasbehältern unter Vakuum.Der QuickFit™ Vakuumempfänger-Adapter wird mit einem Seitenarm geliefert, der eine einfache Befestigung an der Vakuumversorgung ermöglicht.
  • Förderschaft im Konus
  • Mit Seitenarm zum Anschluss an eine Vakuumpumpe
  • Einfacher Anschluss an flexible Schläuche über abnehmbaren Schraubgewindeanschluss aus Kunststoff
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Konusgröße 24/29
Zur Verwendung mit (Geräte) Flexible Schläuche
Höhe (angloamerikanisch) 5,9in.
Höhe (metrisch) 150 mm
Enthält Abnehmbarer Schraubengewinde-Anschluss aus Kunststoff, Zuführsystem, seitlich
Material Borosilikatglas
Produkttyp Winkliger Vakuum-Empfängeradapter
Anzahl Standard-Konusverbindungen 24/29