Learn More
Quickfit™ zertifizierter Dreihals-Rundkolben aus Borosilikatglas
Nützlich für die Einführung von Gaseinlassrohren und Thermometern usw. in den Kolben. Der Quickfit Jointed Ware™ Quickfit™ Dreihals-Rundkolben verfügt über präzisionsgeschliffene Hülsen aus Borosilikatglas.
Marke: Quickfit FR250/3S/22A
66.07 CHF gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "23259" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Additional Details : Gewicht : 0.15660kg
Beschreibung
Nützlich für die Einführung von Gaseinlassrohren und Thermometern usw. in den Kolben.Der Quickfit Jointed Ware™ Quickfit™ Dreihals-Rundkolben verfügt über präzisionsgeschliffene Hülsen aus Borosilikatglas.
- Ausgestattet mit drei präzisionsgeschliffenen Quickfit™ Buchsen
- Ein vertikaler Mittelhals
- Zwei angewinkelte Nebenhälse
- Buchsen aus geschliffenem Glas sind mit einer Genauigkeit hergestellt, die die Anforderungen von ISO 383 übertreffen
- Seitenhals eignet sich für das Einführen von Gaszuleitungsschläuchen und Thermometern etc. in den Kolben
- Bestehend aus Borosilikatglas für die höchste Beständigkeit gegen plötzliche Temperaturwechsel und chemische Angriffe
Spezifikation
ISO 383 | |
Borosilikatglas | |
1 | |
Rund |
250 ml | |
130 mm | |
24/29 (Mitte), 19/26 (Seite) |