Learn More
Quickfit™ Destilliervorstoß, gerade
Artikelnummer. 12671520
Click to view available options
Anzahl Standard-Konusverbindungen:
19/26
24/29
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 12671520
Marke: Quickfit RA1/22
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Die geraden Destilliervorstöße gewährleisten ein sicheres Umfüllen von Flüssigkeiten. QuickFit™ Gerade Destilliervorstöße werden für den Transfer fest am Glasbehälter befestigt.
Die geraden Destilliervorstöße gewährleisten ein sicheres Umfüllen von Flüssigkeiten.QuickFit™ Gerade Destilliervorstöße werden für den Transfer fest am Glasbehälter befestigt.
  • Anschlussstück mit geradem Schaft
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Höhe (angloamerikanisch) 7.08 Zoll
Höhe (metrisch) 180 mm
Material Borosilikatglas
Produkttyp Gerader Destilliervorstoß
Anzahl Standard-Konusverbindungen 19/26