Learn More
Quickfit™ Hohlstopfen mit Standardverjüngung und flachem Kopf, aus Borosilikatglas
Diese Glasstopfen eignen sich für Quickfit™ Glasartikel und andere Glasartikel mit standardmäßigen Buchsen aus geschliffenem Glas. AzlonTM Hohlstopfen mit Standardverjüngung und flachem Kopf aus Borosilikatglas sind leicht, beständig und griffig.
Marke:  Quickfit SB45
63.03 CHF gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "23259" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Additional Details : Gewicht : 0.20116kg
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 12495376
  • 66.35 CHF / 2 Stück
Verfügbar ab: 02-08-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Verwenden Sie diesen Glasstopfen mit Quickfit™ Glaskolben und anderen Glasinstrumenten mit Normschliff-Standardhülsen.AzlonTM standardmäßige konische Hohlstopfen aus Borosilikatglas mit flachem Kopf sind leicht, langlebig und leicht zu greifen.
  • Entspricht den in ISO 383 beschriebenen Standardkonussen
  • Borosilikatglas für chemische Haltbarkeit und Leistungsfähigkeit bei hohen Temperaturen
  • Hohle Konstruktion zur Gewichtsreduktion
  • Sechseckiger Kopf vermeidet das Umherrollen des Stopfens und bietet einen guten Griff
  • Oberseite der Stopfens ist flach, wodurch er auf dem Endstück stehen kann und eine Kontamination der geschliffenen Unterseite vermieden wird
Spezifikation
Spezifikation
Stopfen
Borosilikatglas
Standard; 45/40
Chemische Beständigkeit und hohe Temperaturbeständigkeit
QuickFit™ Tischware und andere Glasartikel mit Standardglassteckdosen