Learn More
Quickfit™ Kugelgelenke (Kugel)
Click to view available options
Verbindungsgröße:
Gehäuse S13
Gehäuse S19
Gehäuse S29
Gehäuse S35
S41
Wandstärke (metrisch):
1.5 mm
2.5 mm
2.8 mm
Packungsgröße:
1 Stück
10 Stück
Beschreibung
Für die Verwendung mit FS-Kugelgelenk-Hülsen:
- Aus Pyrex-Borosilikatglas
- Ungefähre Schaftlänge von 100 mm
Spezifikation
Spezifikation
| Menge | 1/Pckg. |
| Artikelbeschreibung | Schaftaußendurchmesser: 24 mm |
| Typ | Kugelgelenk |
| Verbindungsgröße | Gehäuse S35 |
| Standard-Konusverbindung Nr. | Bohrung: 19 mm |
| Wandstärke (metrisch) | 2.5 mm |