Learn More
Quickfit™ Gebogener Vakuumvorstoß mit Tropfenfänger
Click to view available options
Konusgröße:
19/26 (Kondensator), 19/26 (Kolben)
19/26 (Kühler), 24/29 (Kolben)
24/29 (Kühler), 24/29 (Kolben)
29/32 (Kühler), 29/32 (Kolben)
Packungsgröße:
5 Stück
Beschreibung
- Wird in Destillationsaufbauten verwendet, um ein Überlaufen der Rohflüssigkeit vom Kolben in den Kondensator zu verhindern.
Spezifikation
Spezifikation
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Wird in Destillationsaufbauten verwendet, um ein “Überlaufen” der Rohflüssigkeit vom Kolben in den Kondensator zu verhindern. |
| Verpackungsmenge | 1 Pack |
| Konusgröße | 29/32 (Kühler), 29/32 (Kolben) |
| Produkttyp | Adapter |