Learn More
Quickfit™ Verbindungsstück für Destillieraufsatz
Click to view available options
Konusgröße:
14/23 (Kolben/Kondensator)
19/26 (Kolben/Kondensator)
24/29 (Kolben), 19/26 (Kondensator)
24/29 (Kolben/Kondensator)
29/32 (Kolben/Kondensator)
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
Rückgewinnung von Dämpfen nach der Destillation.QuickFit™ Rückgewinnungsaufsätze aus Glas ermöglichen einen geschlossenen Kreislauf zwischen Kolben und Kondensatoren.
Für eine einfache Dampfleitung zwischen Kolben und Destillationskondensatoren
Spezifikation
Spezifikation
| Material | Borosilikatglas |
| Konusgröße | 14/23 (Kolben/Kondensator) |
| Produkttyp | Recovery Destillieraufsatz-Adapter |