Learn More
Quickfit™ Klemme aus Polyacetal für Kugelschliffe
Artikelnummer. p-8002683
Click to view available options
Farbe:
Dunkelrot
Hellorange
Violett
Packungsgröße:
5 Stück
Artikelnummer. 12613032
Marke: Quickfit KS13
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Zusammenhalt von Glasbehältern mit Quickfit™ Kugelverbindungen
  • Hergestellt aus Polyacetal
  • Erhebliche Reduktion der Einklemmdauer möglich
  • Einfaches Befestigen und Entfernen
  • Kann bei Temperaturen bis zu 80°C verwendet werden
  • Farbkodierte Clips ermöglichen eine einfachere Erkennbarkeit
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Menge 5/Packung
Typ Gelenkklemme
Material Polyacetal
Farbe Violett