Learn More
Quickfit™ Glattes Übergangsstück, kurzes Ablaufrohr
Für die Zufuhr von Destillat aus Kondensatoren in Aufnahmebehälter. QuickFit™ Glatte Übergangsstücke mit kurzem Ablaufrohr werden in vielen verschiedenen Längen geliefert, mit kurzen bis hin zu sehr langen Ablaufrohren.
Marke:  Quickfit RA1/03
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 12018991
  • 27.30 CHF / 1 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 26-09-2025
Beschreibung
Zufuhr von Destillat aus Kondensatoren in Aufnahmebehälter.QuickFit™ glatte Adapter mit kurzem Stiel sind in einer Vielzahl von Längen erhältlich, von kurzen Stielen bis hin zu sehr langen.
  • Mit kurzem oder langem Stiel
  • Nützlich für die Zuführung von Destillat aus Kondensatoren in Aufnahmegefäße
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Borosilikatglas
65 mm
24/29
2,55 in.
Zufuhr von Destillat aus Kondensatoren in Aufnahmebehälter
Empfängeradapter
Dokumentation
Product Information
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Quickfit™ Glattes Übergangsstück, kurzes Ablaufrohr > Länge:65 mm; Hülsengröße:24/29