Learn More
Quickfit™ Anschlussstück, gebogen
Flachbogen ohne Entlüftung
Marke: Quickfit RA9/23
165.30 CHF gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "23259" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Additional Details : Gewicht : 0.05000kg
Beschreibung
QuickFit™ Adapter für gebogene Anschlussstücke sind in verschiedenen Konusgrößen erhältlich.
- Flachbogen ohne Entlüftung
Spezifikation
Empfängeradapter | |
110 mm | |
24/29 |
Borosilikatglas | |
4.3 Zoll |