Learn More
Quickfit™ Anschlussstück, gebogen
Click to view available options
Höhe (metrisch):
90 mm
100 mm
110 mm
125 mm
140 mm
Konusgröße:
14/23
19/26
24/29
29/32
Packungsgröße:
1 Stück
5 Stück
Beschreibung
QuickFit™ Adapter für gebogene Anschlussstücke sind in verschiedenen Konusgrößen erhältlich.
- Flachbogen ohne Entlüftung
Spezifikation
Spezifikation
| Material | Borosilikatglas |
| Höhe (metrisch) | 90 mm |
| Höhe (angloamerikanisch) | 3.5 Zoll |
| Konusgröße | 14/23 |
| Produkttyp | Empfängeradapter |