Learn More
Quickfit™ Anschlussstück, gebogen
Flachbogen ohne Entlüftung
Marke:  Quickfit RA9/33
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 12059111
  • 37.55 CHF / 1 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 25-09-2025
Beschreibung
QuickFit™ Adapter für gebogene Anschlussstücke sind in verschiedenen Konusgrößen erhältlich.
  • Flachbogen ohne Entlüftung
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Borosilikatglas
4.9 Zoll
Empfängeradapter
125 mm
24/29
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Quickfit™ Anschlussstück, gebogen > Konusgröße: 24/29; Buchsengröße: 24/26; Höhe: 125 mm