Learn More
Quickfit™ Einfaches Luft/Dampf-Rohr
Click to view available options
:
Passend für Größe: 13 Gewinde; Länge: 325mm; Außendurchmesser: 7 mm; Menge: 5
Beschreibung
Befestigen Sie dieses Glasröhrchen an Quickfi™Thermometer-/Einlassadaptern.QuickFit™ Reinluft-/Stromröhrchen mit Strahl ist die perfekte Wahl.
- Schlichtes Borosilikatglasröhrchen mit Düse
- Passend für die Serie von Quickfit™ Thermometern/Einlassadaptern mit Gewinde der Größe 13
Spezifikation
Spezifikation
| Material | Borosilikatglas |
| Außendurchmesser (angloamerikanisch) | 0,27 in. |
| Außendurchmesser (metrisch) | 7 mm |
| Gesamtlänge (angloamerikanisch) | 12,7 in. |
| Gesamtlänge (metrisch) | 325 mm |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Passend für das Sortiment von an Qickfit™ Thermometern/Einlagenadaptern |
| Enthält | Strahl |
| Produkttyp | Einfaches Röhrchen |