Learn More
Quickfit™ Vakuumvorstoß
Artikelnummer. 11322105
Click to view available options
Konusgröße:
14/23
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 11322105
Marke: Quickfit RA5/11/SC
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Nützlich zum Auffangen von Destillatfraktionen
  • Ermöglicht den Anschluss von bis zu drei Kolben* an einen Kondensatorauslass
  • Durch leichtes Drehen des Adapters wird ein neuer Kolben an das Destillat angeschlossen.
  • Mit Seitenarm zum Anschluss an eine Vakuumpumpe
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Konusgröße 14/23
Zur Verwendung mit (Geräte) Kolben
Höhe (angloamerikanisch) 4.33 Zoll
Höhe (metrisch) 110 mm
Enthält Seitenarm
Material Borosilikatglas
Produkttyp Biegeadapter