Learn More
Scilabware Quickfit™ Glasaufsatz mit zwei parallelen Anschlüssen
Click to view available options
Konusgröße:
14/23
19/26
24/29
29/32
Anzahl Standard-Konusverbindungen:
14/23
19/26
24/29
29/32
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
Verbinden Sie zwei Geräte auslaufsicher.Der QuickFit™ Mehrfachglasverbindungsadapter mit zwei parallelen Hälsen ist die perfekte Wahl.
Mit zwei parallelen Hälsen
Spezifikation
Spezifikation
| Konusgröße | 14/23 |
| Material | Borosilikatglas |
| Produkttyp | Mehrfach-Halsadapter |
| Anzahl Standard-Konusverbindungen | 14/23 |