Learn More
Quickfit Jointed Ware™ Unterlegscheiben aus PTFE
Für die Verwendung mit Quickfit™ Schraubgewinden aus Glas
Marke: Quickfit QW28/18
21.33 CHF gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "23259" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Additional Details : Gewicht : 0.01100kg
Beschreibung
- Für die Verwendung mit Quickfit™ Schraubgewinden aus Glas
- Schraubverschlüsse aus Melamin mit obenliegender Öffnung
- Silikongummiringe mit PTFE-Unterlegscheiben
- Um festzustellen, welche Komponenten benötigt werden, i) überprüfen Sie die Größe des Glasgewindes (die Größenbezeichnung bezieht sich auf den AD des Gewindes in mm), ii) überprüfen Sie den AD von Probenröhrchen, Thermometer, Sonde usw., die durch den Schraubverschluss geführt werden sollen, und iii) denken Sie daran, anhand der Tabelle unten den entsprechenden Verschluss, Unterlegscheibe und Ring separat zu bestellen
Spezifikation
Für die Verwendung mit Quickfit Schraubgewinden aus Glas | |
Unterlegscheibe | |
10/Packung | |
PTFE |