Learn More
Quickfit™ Wägegläser mit Normschliff-Stopfen
Artikelnummer. p-8002675
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
8 ml
10 ml
20 ml
25 ml
40 ml
60 ml
100 ml
Form:
Groß
Keulenflasche
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 12401041
Marke: Pyrex WB25/40
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Aus chemisch inertem Pyrex™ Borosilikatglas gemäß DIN 12605. Quickfit™ Wägegläser mit Stopfen aus geschliffenem Glas sind in verschiedenen Füllvolumen sowie als Flaschen mit niedriger oder hoher Form lieferbar.
Hergestellt aus chemisch inertem Pyrex™ Borosilikatglas und entspricht DIN 12605.QuickFit™ Wägeschalen mit geschliffenen Glasstopfen sind in einer Vielzahl von Kapazitäten und einer Auswahl an gedrungenen oder hohen Flaschenformen erhältlich.
  • Entspricht DIN 12605
  • Chemisch inertes Pyrex™ Borosilikatglas
  • Leichte Konstruktion mit Stopfen aus geschliffenem Glas
  • Auswahl zwischen niedrigen oder hohen Flaschenformen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Kapazität (metrisch) 8 ml
Form Groß
Enthält Geschliffener Glasstopfen
Material Pyrex Borosilikatglas
Zertifizierung/Konformität DIN 12605
Closure Included Ja
Höhe (metrisch) 40 mm
Verschlussmaterial Mattglas
Durchmesser (metrisch) 25 mm
Verschlusstyp Stopfen