Learn More
Quickfit™ Sechskant-Hohlschliffstopfen aus Borosilikatglas
Artikelnummer. 12471788
Click to view available options
Standard-Konusverbindung:
14/23
43392
45/40
NS 12/21
NS 19/26
NS 24/29
NS 29/32
NS 34/35
NS 7/16
Packungsgröße:
10 Stück
5 Stück
Artikelnummer. 12471788
Marke: Quickfit TRF697
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Optimal für den Einsatz mit Messkolben geeignet.
  • Das untere geschlossenes Ende des Stopfen verfügt über eine „Tropfspitze“, um sicherzustellen, dass die anhaftende Flüssigkeit in den Kolben zurückgeführt wird
  • Der sechseckige Kopf verhindert das Wegrollen des Stopfens und sorgt für guten Halt
  • Der flache Kopf ermöglicht das Aufstellen des Stopfens und verhindert so die Verschmutzung der Bodenfläche
  • Hohlgeblasen zur Gewichtsreduzierung
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Zur Verwendung mit (Geräte) Messkolben
Menge 10/Pckg.
Größe 29/32
Standard-Konusverbindung NS 29/32
Material Glas
Produkttyp Hohl geblasenes Glas