Learn More
Quickfit™ Sechskant-Hohlschliffstopfen aus Borosilikatglas
Click to view available options
Standard-Konusverbindung:
14/23
43392
45/40
NS 12/21
NS 19/26
NS 24/29
NS 29/32
NS 34/35
NS 7/16
Packungsgröße:
10 Stück
5 Stück
Beschreibung
Optimal für den Einsatz mit Messkolben geeignet.
- Das untere geschlossenes Ende des Stopfen verfügt über eine „Tropfspitze“, um sicherzustellen, dass die anhaftende Flüssigkeit in den Kolben zurückgeführt wird
- Der sechseckige Kopf verhindert das Wegrollen des Stopfens und sorgt für guten Halt
- Der flache Kopf ermöglicht das Aufstellen des Stopfens und verhindert so die Verschmutzung der Bodenfläche
- Hohlgeblasen zur Gewichtsreduzierung
Spezifikation
Spezifikation
| Zur Verwendung mit (Geräte) | Messkolben |
| Menge | 10/Pckg. |
| Größe | 24/29 |
| Standard-Konusverbindung | NS 24/29 |
| Material | Glas |
| Produkttyp | Hohl geblasenes Glas |