Learn More
Quickfit™ Halterung für Rührstäbe aus Glas/PTFE
Marke:  Quickfit 19146
Artikelnummer. 11951538
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen »
Beschreibung
Beschreibung
  • Designed to accept SVL™ stirrer shafts with ground glass surfaces
  • Borosilicate glass complete with fittings
  • Glands manufactured from a PTFE based polymer which is self lubricating and corrosion resistant
  • Two types available: - With SVL™ screwthread to allow connection to SVL™ flasks - With Quickfit™ ground glass cone to allow connection to Quickfit™ flasks