Learn More
Quickfit™ Glasaufsatz
Produktkode 12485406
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Verbindungsgröße:
12/21
14/23
19/26
24/29
29/32
34/35
40/38
43297
43392
45/40
60/46
Wandstärke (metrisch):
1.5 mm
1.8 mm
2 mm
2.3 mm
2.5 mm
3.2 mm
Menge:
1/Pckg.
10/Pckg.
5/Pckg.
Förpackningsstorlek
10 Stück
5 Stück
50 Stück
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolitik
Produktkode 12485406
missing translation for 'mfr': Quickfit SRB45UB
Kun null tilbage
Tilføj til indkøbskurv
Tilføj til indkøbskurv
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolitik
Mindestschaftlänge 100 mm
  • Geschliffene Glassockel ohne Etiketten
  • Ohne Keramikmarkierungen
  • Keine Probleme durch Ankohlung der Etiketten bei hohen Temperaturen, was zu einem unordentlichen Aussehen führen kann
  • Hochwertige Verbindungen mit einer Genauigkeit, die die Anforderungen von ISO 383 übertrifft
  • Präzise Verjüngung und feine Oberflächengüte reduzieren Festfressen oder Undichtigkeit.
  • Mit rundem Profilwulst an der Oberseite des Aufsatzes für zusätzliche mechanische Belastbarkeit
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Menge 5/Pckg.
Typ Gelenkbuchse aus Glas
Verbindungsgröße 45/40
Wandstärke (angloamerikanisch) 0.09 Zoll
Wandstärke (metrisch) 2.5 mm
Material Pyrex Borosilikatglas
Korrektion af produktindhold
Dit input er vigtigt for os. Udfyld denne formular for at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Mange tak! Din feedback er blevet sendt. Hos Fisher Scientific arbejder vi altid på at forbedre vores indhold for dig. Vi sætter pris på din feedback.