Learn More
Quickfit™ Konischer Glastrichter mit gesinterter Glasplatte
Click to view available options
Durchmesser (metrisch) Scheibe:
20 mm
30 mm
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
Hergestellt aus chemisch beständigem Borosilikatglas.Der QuickFit™ Konischer Glastrichter mit gesinterter Glasplatte ist beständig gegen die meisten korrosiven Reagenzien wie Ammoniak und Schwefelsäure.Die konische Form mit einer gesinterten Glasscheibe macht Filterpapier überflüssig.Der integrierte geschliffene Glaskonus am Stiel kann mit QuickFit™ Büchner-Kolben und -Gefäßen verbunden werden.
- Konische Form mit gesinterter Glasscheibe
- Beständig gegen die meisten korrosiven Reagenzien wie Ammoniak und Schwefelsäure
- Mit integralem Schliffglaskonus am Schaft für Anschluss an Quickfit™ Büchnerkolben
Spezifikation
Spezifikation
| Material | Borosilikatglas |
| Konusgröße | 19/26 |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Zur Verbindung von Quickfit™ Buchner-Kolben |
| Durchmesser (metrisch) Scheibe | 20 mm |
| Enthält | Scheibe aus Sinterglas |
| Porosität | 3 |
| Porengröße | 16 bis 40 μm |
| Produkttyp | Filtertrichter |