Learn More
Quickfit™ Kugelschliffschale
Click to view available options
Verbindungsgröße:
Gehäuse S13
Gehäuse S19
Gehäuse S29
Gehäuse S35
S41
Packungsgröße:
1 Stück
10 Stück
5 Stück
Beschreibung
Für den Einsatz mit MS-Kugelgelenkkernen:
- Die Präzision der Kugelgelenk-Hülsen entspricht den höchsten Standards.
- Die Kugelgelenke werden mit einer ungefähren Schaftlänge von 100 mm hergestellt.
Spezifikation
Spezifikation
| Typ | Kugelkugelgelenk mit Innengewinde |
| Verbindungsgröße | Gehäuse S29 |
| Wandstärke (angloamerikanisch) | 0.1 in. |
| Wandstärke (metrisch) | 2.5 mm |