Learn More
Quickfit™ Büchner-Saugflasche
Für den Einsatz mit Pyrex Absperrhähnen
Marke:  Pyrex SST303K
63.98 CHF gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "23259" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Additional Details : Gewicht : 0.02000kg
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 15272806
  • 67.35 CHF / 5 Stück
Verfügbar ab: 17-07-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Vollständig austauschbar
  • Lieferung komplett mit Gewindehalterung aus Kunststoff
  • Selbstschmierend, daher kein Fett für den Absperrhahn erforderlich
  • Das Konusverhältnis von 1:10 kombiniert gute Leistung mit einfacher Bedienung
Spezifikation
Spezifikation
Ersatzschlüssel für Absperrhahn, T-Bohrung
18.8 mm
PTFE
2.5 mm
Bohrung des Kükens: 2.5 mm
Pyrex™ Absperrhahn