Learn More
Quickfit™ Büchner-Saugflasche
Für den Einsatz mit Pyrex Absperrhähnen
Marke: Pyrex SST104K
73.67 CHF gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "23259" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Additional Details : Gewicht : 0.08000kg
Beschreibung
- Vollständig austauschbar
- Lieferung komplett mit Gewindehalterung aus Kunststoff
- Selbstschmierend, daher kein Fett für den Absperrhahn erforderlich
- Das Konusverhältnis von 1:10 kombiniert gute Leistung mit einfacher Bedienung
Spezifikation
Ersatzschlüssel für Absperrhahn, gerade Bohrung | |
14.5 mm | |
PTFE |
4 mm | |
Bohrung des Kükens: 4.0 mm | |
Pyrex™ Absperrhahn |