Learn More
Quickfit™ Glasaufsatz zur Wasserbestimmung, aus Borosilikatglas
Click to view available options
Typ:
Leichter Glaskolben für Schleppmittel
Kapazität (metrisch):
2 ml
7.5 ml
10 ml
25 ml
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
- Entspricht BS 756
- Nach Dean und Stark geformte Auffänge zur Bestimmung des Wassergehalts in Erdölprodukten
- Zur Verwendung mit Schleppmitteln, die leichter sind als Wasser
- Borosilikatglas mit graduiertem Rohr
Spezifikation
Spezifikation
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Zur Verwendung mit Schleppmitteln, die leichter sind als Wasser |
| Typ | Leichter Glaskolben für Schleppmittel |
| Material | Borosilikatglas |
| Fassungsvermögen | 25 ml |
| Zertifizierung/Konformität | BS 756 |
| Kapazität (metrisch) | 25 ml |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | Leichtes Schleppmittel |
| Größe | Konus:24/29, Buchse:19/26 |