Learn More
Quickfit™ Glasaufsatz zur Wasserbestimmung, aus Borosilikatglas
Artikelnummer. 11349093
Click to view available options
Typ:
Leichter Glaskolben für Schleppmittel
Kapazität (metrisch):
2 ml
7.5 ml
10 ml
25 ml
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 11349093
Marke: Quickfit WE6/23/10T
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Mit dem Dean-Stark-Gerät kann der Wassergehalt in einer Lösung bestimmt werden. QuickFit™ Glasaufsätze aus Borosilikatglas zur Wasserbestimmung.
  • Entspricht BS 756
  • Nach Dean und Stark geformte Auffänge zur Bestimmung des Wassergehalts in Erdölprodukten
  • Zur Verwendung mit Schleppmitteln, die leichter sind als Wasser
  • Borosilikatglas mit graduiertem Rohr
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Zur Verwendung mit (Anwendung) Zur Verwendung mit Schleppmitteln, die leichter sind als Wasser
Typ Leichter Glaskolben für Schleppmittel
Material Borosilikatglas
Fassungsvermögen 10 ml
Zertifizierung/Konformität BS 756
Kapazität (metrisch) 10 ml
Zur Verwendung mit (Geräte) Leichtes Schleppmittel
Größe Konus:24/29, Buchse:19/26