Learn More
Quickfit™ Intensivkühler aus Borosilikatglas
Gemäß DIN 12593. Der Quickfit™ Intensivkühler aus Borosilikatglas verfügt über einen äußeren Wassermantel, der eine große Kühlfläche erzeugt. Der Mantel vermeidet, dass Dampf die Spule umströmt. Ideal für Rücklaufarbeiten.
Marke:  Quickfit CX6/05/SC
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 15587780
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen »
Beschreibung
Beschreibung
  • Entspricht DIN 12593
  • Der Spulenkondensator verfügt über einen äußeren Wassermantel.
  • Die Spule bietet eine große Kühlfläche.
  • Der Mantel verhindert das Kriechen von Dämpfen um die Spule.
  • Ideal für Rücklaufarbeiten
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
DIN 12593
Ideal für Rücklaufarbeiten
34/35
Spulenkondensator mit Mantel
Gesamtlänge: 380 mm
160 mm
Borosilikatglas
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Quickfit™ Intensivkühler aus Borosilikatglas > Konusgröße: 34/35; Länge: 380 mm;