Learn More
Quickfit™ Glasaufsatz zur Wasserbestimmung, aus Borosilikatglas
Artikelnummer. 12475436
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
3 ml
12.5 ml
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 12475436
Marke: Quickfit WE7/23/3
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Bestimmen Sie den Gehalt an Wasser oder ätherischen Ölen. Der QuikFit™ Behälter aus Borosilikatglas für schwere Schleppmittel ist perfekt, wenn das Lösungsschleppmittel schwerer als Wasser ist.
Bestimmen Sie den Gehalt an Wasser oder ätherischen Ölen.Der QuikFit™ Behälter aus Borosilikatglas für schwere Schleppmittel ist perfekt, wenn das Lösungsschleppmittel schwerer als Wasser ist.
  • Entsprechend BS 756
  • Zur Bestimmung des Wassergehalts in Erdölprodukten mit Hilfe eines Schleppmittels schwerer als Wasser
  • Auch für eine Abschätzung des Gehalts an flüchtigen Ölen geeignet
  • Qualitativ hochwertiges Borosilikatglas, Rohr mit Skala, mit präzisionsgeschliffenen Quickfit™ Anschlüssen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Zur Verwendung mit (Anwendung) Zur Bestimmung des Wassergehalts in Erdölprodukten mit einem Schleppmittel, das schwerer als Wasser ist
Typ Schwerer Glaskolben für Schleppmittel
Material Borosilikatglas
Fassungsvermögen 3 ml
Zertifizierung/Konformität BS 756
Kapazität (metrisch) 3 ml
Zur Verwendung mit (Geräte) Schweres Schleppmittel