Learn More
Quickfit™ Fraktionierkolonne aus Borosilikatglas
Destillation mit verschiedenen Arten von losem Material. Die QuickFitTM™ Fraktionierkolonne aus Borosilikatglas eignet sich optimal für Raschig-Ringe oder Glasspiralen.
59.30 CHF
Spezifikation
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Zur Verwendung mit verschiedenen Arten von Säulenpackungen, z. B. Raschig-Ringen oder Glasspiralen |
---|---|
Typ | Destillieraufsatz |
Material | Borosilikatglas |
Zertifizierung/Konformität | ISO 3585 |
Produktcode | Marke | Länge (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Länge (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
12001662
|
Quickfit
FC7/43 |
615 mm |
59.30 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 04-11-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
Beschreibung
Destillation mit verschiedenen Arten von losem Material.Die QuickFit™ Fraktionierkolonne aus Borosilikatglas eignet sich optimal für Raschig-Ringe oder Glasspiralen.
- Borosilikatglas mit Quickfit™ Glasschliffverbindungen für verlässliche Verbindungen
- Für die Verwendung mit einer Vielzahl von Säulenpackungen wie Raschig-Ringe und Fenske-Spiralen
Spezifikation
Zur Verwendung mit verschiedenen Arten von Säulenpackungen, z. B. Raschig-Ringen oder Glasspiralen | |
Destillieraufsatz | |
Borosilikatglas | |
ISO 3585 |