missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Quickfit™ Erlenmeyer-Kolben aus Borosilikatglas mit Quickfit Normschliff-Hülse

Aus Borosilikatglas. Der QuickFit Jointed Ware™ Quickfit™ Glas-Erlenmeyerkolben mit Quickfit Buchse aus geschliffenem Glas entspricht ISO 4797.

Marke:  Quickfit FE10/1

Additional Details : Gewicht : 0.12000kg

 Lernen Sie weitere Varianten dieses

Artikelnummer. 12146200

  • 83.85 CHF / 5 Stück


Voraussichtliches Versanddatum: 07-09-2021
Zum Warenkorb hinzufügen

Beschreibung

Beschreibung

Manufactured from borosilicate glass. Quickfit Jointed Ware™ Quickfit™ Glass Erlenmeyer Flask with Quickfit Ground Glass Socket complies to ISO 4797.

  • Entspricht ISO 4797
  • Konischer Kolben mit Quickfit™ Buchse aus geschliffenem Glas mit höchster Qualität
  • Borosilikatglas für eine korrosionsfreie Leistungsfähigkeit und hoher Beständigkeit gegen plötzliche Temperaturwechsel
Spezifikation

Spezifikation

ISO 4797
Borosilikatglas
Geschliffene Buchse
14/23
10 ml
60 mm
Konisch
34 mm
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation
Zertifikate