Learn More
Quickfit™ zylindrisches Kulturgefäß aus Borosilikatglas
Click to view available options
Durchmesser (metrisch):
80 mm
105 mm
133 mm
181 mm
227 mm
288 mm
Kapazität (metrisch):
10.000 ml
1000 ml
20.000 ml
2000 ml
500 ml
5000 ml
Höhe (metrisch):
130 mm
160 mm
225 mm
290 mm
375 mm
465 mm
Packungsgröße:
1 Stück
5 Stück
Beschreibung
Aus temperaturbeständigem BorosilikatglasQuickfitTM zylindrisches Kulturgefäß aus Borosilikatglas eignet sich ideal für Fermentierungs- und Kulturarbeiten.Mit präzisionsgeschliffener Flach-FlanschverbindungZur Verwendung mit QuickfitTM Flach-Flanschdeckeln mit Halteklammern
- Ideal für Fermentierungs- und Kulturarbeiten
- Aus temperaturbeständigem Borosilikatglas
- Autoklavierbar
- Mit präzisionsgeschliffenem Flachflansch-Gelenk
- Für die Verwendung mit Quickfit™ Flach-Flanschdeckeln mit Halteklammern
Spezifikation
Spezifikation
| Bodenform | Flach |
| Kapazität (metrisch) | 10.000 ml |
| Material | Borosilikatglas |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Quickfit™ Flachflanschdeckel und Halteklammern, ideal für Fermentations- und Kulturarbeiten |
| Anzahl pro Packung | Je 1 |
| Höhe (metrisch) | 375 mm |
| Durchmesser (metrisch) | 227 mm |