Learn More
Quickfit™ Schlangenkühler aus Borosilikatglas
Das Kühlmittel wird durch eine Spule mit sehr großer Kühloberfläche zirkuliert. Die Quickfit™ Kondensatorspule aus Borosilikatglas mit Schliffkern eignet sich optimal zur Anwendung im aufrechten Reflux-Modus, in dem eine Gegenstrom-Kühlung möglich ist. Lieferung mit abnehmbaren Kunststoffverbindungsstücken zum Anbringen von Gummischläuchen.
Marke: Quickfit CX3/05/SC
94.86 CHF gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "23259" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Additional Details : Gewicht : 0.22466kg
Beschreibung
Das Kühlmittel wird durch eine Spule mit sehr großer Kühloberfläche zirkuliert.Die Quickfit™ Kondensatorspule aus Borosilikatglas mit Schliffkern eignet sich optimal zur Anwendung im aufrechten Reflux-Modus, in dem eine Gegenstrom-Kühlung möglich ist.Lieferung mit abnehmbaren Kunststoffverbindungsstücken zum Anbringen von Gummischläuchen.
- Kühlmittel zirkuliert durch eine Wendel mit einer sehr großen Kühloberfläche
- Ideal für aufrechte Verwendung im Rückflussverfahren, bei dem Gegenstromkühlung realisierbar ist
- Mit abnehmbaren Anschlüssen aus Kunststoff für das Anschließen von Gummischläuchen
Spezifikation
34/35 | |
Kondensatorspule | |
Pyrex Borosilikatglas |
Ideal zur Verwendung im aufrechten Reflux-Modus, in dem eine Gegenstrom-Kühlung möglich ist | |
320 mm (gesamt) 160 mm (effektiv) |