Learn More
Quickfit™ Halterung aus Borosilikatglas zum Befüllen von Kolonnen
Click to view available options
Zur Verwendung mit (Geräte):
19/26 Buchsengröße
34/35 Buchsengröße
Säule
Packungsgröße:
5 Stück
Beschreibung
- Die Stütze wird durch den Sockel der Kolonne eingeführt und ruht auf der Einschnürung über dem Konus.
- Aus chemikalienbeständigem Borosilikatglas
Spezifikation
Spezifikation
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Passend für Raschig-Ringe in einfachen Rektifikationskolonnen |
| Typ | Unterstützung für die Säulenverpackung |
| Material | Pyrex Borosilikatglas |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | 19/26 Buchsengröße |