Learn More
Pyrex™ Quickfit™ Luft-/Dampfeinlassrohr mit Winkel
Click to view available options
Konusgröße:
14/23
19/26
24/29
Packungsgröße:
1 Stück
5 Stück
Beschreibung
Kann mit Schmelzschneider auf Länge gebracht werden. Das Pyrex™ Quickfit™ abgewinkelte Luft-/Dampfeinlassrohr ist um 90 ° gebogen und verfügt über ein abnehmbares Schraubgewinde-Verbindungsstück zum einfachen Anbringen flexibler Schläuche.
- Mit abnehmbarem Schraubgewinde-Verbindungsstück aus Kunststoff zum einfachen Anschließen flexibler Schläuche mit 9 mm Innendurchmesser
- Der geschliffene Glaskonus am Stiel passt zu Quickfit™ Buchsen.
- Das untere Ende des Rohres ist unbehandelt, damit es mit dem Schmelzbrenner auf Länge gebracht und in die Düse gezogen werden kann.
Spezifikation
Spezifikation
| Material | Borosilikatglas |
| Gesamtlänge (metrisch) | 150 mm |
| Zur Verwendung mit | 9 mm Schläuche mit Öffnung |
| Verpackungsmenge | Je 1 x |
| Enthält | Abnehmbarer Schraubgewindeanschluss aus Kunststoff |
| Konusgröße | 19/26 |
| Armwinkel | 90 ° |
| Produkttyp | Luft-/Dampfeinlassrohr |