Learn More
Laboratoires Anios™ Quick Wipes
Laboratoires Anios™ Quick Wipes are a convenient, fast-acting disinfectant wipe for use with non-immersible medical devices.
Marke: Laboratoires Anios™ 2333421BZ
Additional Details : CAS : 64-17-5 Gewicht : 6.60000kg Transport : UN number : 3175 Chem class : 4.1 Pack group : II
Beschreibung
- Disinfectant wipes for non-immersible medical devices
- Ethanol-based
- Wide spectrum in short time
- Aldehyde- and colorant-free formula
- Pleasant fragrance
- Suitable for use with previously cleaned, alcohol-resistant, non-immersible medical devices (stethoscopes, cables and connectors, pressure sensors, blood sugar testers, etc.)
- No need to rinse unless the medical device comes into contact with the skin or mucosa
- Active against bacteria, mycobacteria, yeasts, molds, viruses
Spezifikation
Disinfectant | |
Yes | |
Non-immersible, previously cleaned, alcohol-resistant medical devices (stethoscopes, cables and connectors, pressure sensors, blood sugar testers, etc.) | |
Ethanol (55%), quaternary ammonium propionate, fragrance |
Cellulose, viscose, acrylic binder | |
130 x 190 mm | |
12 x 120 Wipes | |
Bacteria: EN 1040, EN 13727, EN 14561, EN 13697. MRSA according to EN 14561Mycobacteria: Mycobacterium terrae : EN 14348, EN 14563Mycobacterium avium : EN 14348, EN 1456Yeasts: Candida albicans : EN 1275, EN 13624, EN 14562,EN 13697Molds: Tricophyton mentagrophytes according to EN 14562Aspergillus niger : EN 1275, EN 13624, EN 14562,EN 13697Viruses: Adenovirus, HIV-1, PRV (surrogate of HBV), BVDV (surrogate of HCV), Vaccinia virus, Herpes-virus, Coronavirus, Rotavirus, Influenza virus A (H1N1), Calicivirus FelinMNV according to EN 14476 |
Sicherheit und Handhabung
- ANIOS QUICK WIPES
Signalwort
- Gefahr
Gefahrenkategorie
- Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 2
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
- LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 3
Gefahrenhinweis
- H225-Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.
- H319-Verursacht schwere Augenreizung.
- H412-Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
Sicherheitshinweis
- P102-Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.
- P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- P403-An einem gut belüfteten Ort aufbewahren.
- P501-Inhalt/Behälter zuführen.
Ergänzende Informationen
- MIXTURE LIST-Enthält: ETHYL ALCOHOL, PROPAN-2-OL, N,N-DIDECYL-N-METHYL-POLY(OXYETHYL)AMMONIUM PROPIONATE