Learn More
Cole-Parmer™ Schnellkupplungsanschlüsse
Artikelnummer. 11730279
Click to view available options
Innendurchmesser (metrisch):
9.5 mm
Packungsgröße:
10 Stück
Artikelnummer. 11730279
Marke: Cole-Parmer™ 3130605
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Aus Polysulfon-Kunststoff Cole-Parmer™ Schnelltrennanschlüsse bieten eine vollständige Kupplung mit einem X-Barb-Anschluss.
  • Polysulfon
  • Sterilisierbar im Autoklav, mit Ethylenoxid (ETO) oder durch Gammabestrahlung
  • Temperaturbereich von -40 bis 148 °C
  • Max. Betriebsdruck: 8.27 bar
  • Max. Vakuum 634 mmHg:
Spezifikation
Beschreibung Schnellkupplung, 9.5 mm ID
Autoklavierbar Autoklavierbar
Innendurchmesser (metrisch) 9.5 mm
Material Polysulfon
Zur Verwendung mit 9.5 mm
Min. Betriebstemperatur (metrisch) -40 °C
Verpackungsmenge 10/Pckg.
Anschlussgröße 9.5 mm
Maximaler Druck 8,27 bar
Max. Operating Temperature (Metric) 148 °C
Produkttyp Schlauchverbinder