Learn More
Horst™ Schnellverschluß, Typ SPV, D ≥ 60 mm, VE = 10 Stk.
Artikelnummer. 10541742
Ansicht ändern
Click to view available options
Zur Verwendung mit:
Röhren > 60 mm Durchmesser.
Packungsgröße:
10 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Zur Verwendung mit Packungsgröße
10541742 Röhren > 60 mm Durchmesser. 10 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 10541742 Lieferant Horst™ Lieferanten-Nr. 101203
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    119.65 CHF
    74.15 CHF / 10 Stück
    Sparen 45.50 CHF
    38% Rabatt
Verfügbar ab: 07-12-2026