Learn More
Brady™ Schnellladegerät US für M410 Etikettendrucker
Artikelnummer. 30000649
Change view
Click to view available options
Menge:
Je 1
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30000649 Je 1 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30000649 Lieferant Brady™ Lieferanten-Nr. 176994
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieses Schnellladegerät lädt den wiederaufladbaren NiMH-Akku im Etikettendrucker M410 schneller auf als das Standardladegerät. AC Adapter.
  • Im Lieferumfang ist nur das Schnellladegerät enthalten (Drucker und Akku sind separat erhältlich).
  • Mit einem Schnellladegerät zur Hand können Sie sicher sein, dass Ihr Akku einsatzbereit ist, wenn Sie ihn am dringendsten benötigen.
  • Wird direkt an den Akku angeschlossen und lädt den Akku über eine Steckdose auf, anstatt im Drucker selbst.
Spezifikation
Produkttyp Ladegerät
Zur Verwendung mit (Geräte) BMP41 Label Printer, Brady M410 Etikettendrucker, BMP61 Markierungssystem
Breite (metrisch) 114.30 mm
Höhe (angloamerikanisch) 2,75 in.
Höhe (metrisch) 69.85 mm
Beschreibung Schnellladegerät US für Etikettendrucker
Enthält Ein Schnellladegerät für den Drucker anM410
Zur Verwendung mit (Anwendung) Anlagenverfolgung, Leiterplattenkennzeichnung, Bauteil- und Gerätekennzeichnung, Daten- und Telekommunikationskennzeichnung, Elektrokennzeichnung, Anlagenkennzeichnung, Kennzeichnung von Lebensmittel- und Getränkeprozessen, Allgemeine Kennzeichnung, Kennzeichnung im Gesundheitswesen und in Krankenhäusern, Inventar- und Inspektionskennzeichnung, Laborkennzeichnung, Lean- und 5S-Kennzeichnung, Sicherheitskennzeichnung, Lagerkennzeichnung, Draht- und Kabelkennzeichnung
Menge Je 1
Spannung 100/240 V
Alternate Part Number M410-QC