Learn More
Thermo Scientific Chemicals Quarzscheiben
Artikelnummer. 15459189
Click to view available options
Außendurchmesser (metrisch):
6,35 mm
12 mm
12,7 mm
19 mm
25 mm
Gesamtlänge (metrisch):
30,4 cm
122 cm
Packungsgröße:
120 Zentimeter
30 Zentimeter
Artikelnummer. 15459189
Marke: Thermo Scientific Chemicals 042276.VB
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
Hergestellt durch die Fusion von natürlich vorkommendem kristallinem Kieselgel
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Material Quarzglas
Außendurchmesser (angloamerikanisch) 0,5 in.
Außendurchmesser (metrisch) 12,7 mm
Gesamtlänge (metrisch) 30,4 cm
Produkttyp Quarzglasröhrchen