Learn More
Thermo Scientific Chemicals Quarzscheiben
Artikelnummer. 15411797
Click to view available options
Außendurchmesser (metrisch):
6,35 mm
12 mm
12,7 mm
19 mm
25 mm
Gesamtlänge (metrisch):
30,4 cm
122 cm
Packungsgröße:
120 Zentimeter
30 Zentimeter
Artikelnummer. 15411797
Marke: Thermo Scientific Chemicals 042272.VB
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Hergestellt durch die Fusion von natürlich vorkommendem kristallinem Kieselgel
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Innendurchmesser (metrisch) 8 mm
Material Quarzglas
Außendurchmesser (angloamerikanisch) 0,472 in.
Außendurchmesser (metrisch) 12 mm
Gesamtlänge (metrisch) 122 cm
Produkttyp Quarzglasröhrchen