Learn More
Thermo Scientific Chemicals Quarzrohr, verschmolzen, 12 mm (0,472 in.) Außendurchmesser, 8 mm (0,315 in.) Innendurchmesser
Artikelnummer. 11309967
Ansicht ändern
Click to view available options
Außendurchmesser (metrisch):
6,35 mm
6,35 mm
12 mm
12 mm
12,7 mm
12,7 mm
19 mm
19 mm
25 mm
25 mm
Gesamtlänge (metrisch):
30,4 cm
30,4 cm
122 cm
122 cm
Packungsgröße:
1 Stück
120 Zentimeter
30 Zentimeter
13 product options available for selection
Product selection table with 13 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Außendurchmesser (metrisch) Gesamtlänge (metrisch) Packungsgröße
11309967 12,7 mm 30,4 cm 1 Stück
11319957 12 mm 122 cm 1 Stück
11359957 25 mm 122 cm 1 Stück
11389957 6,35 mm 30,4 cm 1 Stück
11379957 6,35 mm 122 cm 1 Stück
11399957 12,7 mm 122 cm 1 Stück
11325867 19 mm 122 cm 1 Stück
15411797 12 mm 122 cm 120 Zentimeter
15451797 25 mm 122 cm 120 Zentimeter
15429189 6,35 mm 30,4 cm 30 Zentimeter
15439189 6,35 mm 122 cm 120 Zentimeter
15459189 12,7 mm 30,4 cm 120 Zentimeter
15479189 19 mm 122 cm 120 Zentimeter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 13 options available.
13 options
Artikelnummer. 11309967 Lieferant Thermo Scientific Chemicals Lieferanten-Nr. 042276.NK
Verfügbar ab: 11-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hergestellt durch die Fusion von natürlich vorkommendem kristallinem Kieselgel
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Material Quarzglas
Außendurchmesser (angloamerikanisch) 0,5 in.
Außendurchmesser (metrisch) 12,7 mm
Gesamtlänge (metrisch) 30,4 cm
Produkttyp Fused Quartz Tubing
RUO– Nur für Forschungszwecke