Learn More
Hellma™ Makroküvetten aus Suprasil Quarzglas
Artikelnummer. 12710878
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
26 μl
35.000 μl
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 12710878
Marke: Hellma™ 10010040
Nur noch null auf Lager
Spezifikation
Typ Makroabsorptionszelle
Kapazität (metrisch) 35.000 μl
Material Quartz Suprasil
Innenbreite (metrisch) 9.5mm
Menge 1 Each
Schichtdicke 100 mm
Höhe (metrisch) 45 mm
Breite (metrisch) 12.5 mm