Learn More
Hellma™ Ultra-Mikroabsorptionsküvetten aus Suprasil Quarzglas
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
0,7 bis 5 μl
100 μl
300 μl
Packungsgröße:
1 Stück
2 Stück
Beschreibung
Ausführung:
QS = Quarzglas SUPRASIL™, 200 - 2500nm.
Für Photometrie und Spektralphotometrie. 40/45mm hoch, 12,5mm breit, mit PE-Stopfen und mit Pipettenspitzen.
Andere Schichtdicken, Aperturen und Zentrumshöhen lieferbar.
Typ: 105.201-QS
Schichtdicke: 10mm
Höhe Zentrum: 15mm
Apertur: 5x2mm
Messvolumen: 100μl
Füllvolumen: 120μl
QS = Quarzglas SUPRASIL™, 200 - 2500nm.
Für Photometrie und Spektralphotometrie. 40/45mm hoch, 12,5mm breit, mit PE-Stopfen und mit Pipettenspitzen.
Andere Schichtdicken, Aperturen und Zentrumshöhen lieferbar.
Typ: 105.201-QS
Schichtdicke: 10mm
Höhe Zentrum: 15mm
Apertur: 5x2mm
Messvolumen: 100μl
Füllvolumen: 120μl
Spezifikation
Spezifikation
| Typ | Ultra Makroabsorptionszellen |
| Kapazität (metrisch) | 0,7 bis 5 μl |
| Material | Quarz Suprasil |
| Menge | Je 1 |
| Schichtdicke | 10 mm |
| Höhe (metrisch) | 45 mm |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | Photometer und Spektralphotometer |
| Breite (metrisch) | 12,5mm |