Learn More
Hellma™ Ultra-Mikroabsorptionsküvetten aus Suprasil Quarzglas
Artikelnummer. 10446491
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
0,7 bis 5 μl
100 μl
300 μl
Packungsgröße:
1 Stück
2 Stück
Artikelnummer. 10446491
Marke: Hellma™ 1052511540
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Ausführung:
QS = Quarzglas SUPRASIL™, 200 - 2500nm.
Für Photometrie und Spektralphotometrie. 40/45mm hoch, 12,5mm breit, mit PE-Stopfen und mit Pipettenspitzen.
Andere Schichtdicken, Aperturen und Zentrumshöhen lieferbar.
Typ: 105.201-QS
Schichtdicke: 10mm
Höhe Zentrum: 15mm
Apertur: 5x2mm
Messvolumen: 100μl
Füllvolumen: 120μl
Spezifikation
Typ Ultra Makroabsorptionszellen
Kapazität (metrisch) 100 μl
Material Quarz Suprasil
Menge 2 Stück/Packung
Schichtdicke 3 x 3 mm
Höhe (metrisch) 45 mm
Breite (metrisch) 12,5mm