Learn More
Hellma™ Quarz Suprasil Semi-Mikro-Küvette
Artikelnummer. 11786284
Click to view available options
Höhe (metrisch):
45 mm
46mm
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 11786284
Marke: Hellma™ 6040UV10531
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Zur Aufnahme von Proben für spektroskopische Experimente und optische Analysen konzipiert. Hellma™ ™ Halbmikroküvetten aus Quarz sind selbst bei hohen Temperaturen bis etwa 1000 °C chemisch sehr widerstandsfähig und formbeständig.
  • Hohe UV-Übertragung
  • Niedrige Wärmeausdehnung
Spezifikation
Typ Semi-Mikrozelle
Kapazität (metrisch) 1.4 mL
Material Quarz Suprasil
Innenbreite (metrisch) 4 mm
Menge 1/Packung
Schichtdicke 10 mm
Wavelength Range 260 bis 2500 nm
Höhe (metrisch) 45 mm
Breite (metrisch) 12,5mm