Learn More
Hellma™ Quarz Suprasil Semi-Mikro-Küvetten
Zur Aufnahme von Proben für spektroskopische Experimente und optische Analysen konzipiert. Hellma™ Suprasil™ Halbmikroküvetten aus Quarz sind selbst bei hohen Temperaturen bis etwa 1000 °C chemisch sehr widerstandsfähig und formbeständig.
645.00 CHF
Spezifikation
Typ | Semi-Mikrozelle |
---|---|
Material | Quarz Suprasil |
Menge | Je 1 |
Schichtdicke | 10 mm |
Wavelength Range | 200 bis 2500 nm |
Produktcode | Marke | Kapazität (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Kapazität (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
11754706
|
Hellma™
108-000-10-40 |
1 ml |
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11. |
||||||
Beschreibung
- Hohe UV-Übertragung
- Niedrige Wärmeausdehnung
Spezifikation
Semi-Mikrozelle | |
Je 1 | |
200 bis 2500 nm |
Quarz Suprasil | |
10 mm |