Learn More
Sartorius Stedim Biotech™ Quarz-Mikrofaserfilter, Gütegrad T293
Besonders geeignet für die Emissionsüberwachung bei Temperaturen bis zu 900 °C und überall dort, wo Filter höchster Reinheit benötigt werden.
Marke: Sartorius Stedim Biotech™ FT-2-1109-203254
Additional Details : Gewicht : 0.15200kg
Beschreibung
- Frei von Glasfasern und Bindemitteln
- Geeignet für die Luft-/Gasfiltration, analytische Probenvorbereitung, Partikelanalyse
- nicht steril, Großpackung
Spezifikation
85 g/m2 | |
Blatt | |
Unsteril | |
Hydrophil | |
900 °C | |
203 x 254 mm |
Weiß | |
Quarzmikrofaser | |
T 293 | |
25/Packung | |
0.43 mm |