Learn More
Hellma™ Durchflussküvetten aus Quarzglas für den kurzwelligen UV-Bereich
Marke:  Hellma™ 170-700-2-40
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 12343700
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen »
Beschreibung
Beschreibung
Ausführung:
QS = Quarzglas SUPRASIL™, 200 - 2500nm.
Für Fotometrie und Spektralfotometrie im AIu-Halter mit 2 SchraubanschlüΒen M6x1 und FEP-Schläuchen AuΒen-φ 1,9mm, Innen-φ 1,1mm, 500mm lang.
Andere Schichtdicken, Aperturen und Zentrumshöhen lieferbar.
Typ: 170.700-QS
Schichtdicke: 1mm
Höhe AuΒen/Zentrum: 35/alle MaΒemm
Apertur: 17,5x3,5mm
Volumen: 62 μl
Spezifikation
Spezifikation
Durchflusszelle Far UV
Quarz
2mm
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Hellma™ Durchflussküvetten aus Quarzglas für den kurzwelligen UV-Bereich > Lichtweg:2mm